Fortfahren mit
55205
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Direct-Connect, for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Supelguard Vorsäulenhalter, Direct-Connect, for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
material
stainless steel housing
fitting
female for 3.0, 4.0, or 4.6 mm I.D. Supelco brand HPLC columns, 10-32 female Valco
compatibility
for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
General description
Connects guard column directly to a modular analytical column.
Other Notes
Für 3,0, 4,0 und 4,6 mm I.D. Supelco Säulen.
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
21150AST504262505137
description
Direct-Connect, for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
description
Stand-Alone (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2 to 4.6 mm I.D.)
description
Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
material
stainless steel housing
material
stainless steel holder
material
stainless steel housing
material
-
fitting
10-32 female Valco, female for 3.0, 4.0, or 4.6 mm I.D. Supelco brand HPLC columns
fitting
10-32 female (Valco compatible)
fitting
5/16-40 female UNF (threads directly onto HPLC column), 10-32 female UNF (Valco compatible)
fitting
-
compatibility
for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
compatibility
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2 to 4.6 mm I.D.)
compatibility
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
compatibility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supelguard Vorsäulenhalter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)