Merck
567280-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Discovery® BIO großporige C5 Supelguard Kartusche, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 2 ea
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
2 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
100 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C5 (pentyl) phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
300 Å
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Kits include one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules. Guard cartridges require holders that are sold separately. The 2.1 and 4 mm I.D. cartridges use 21150AST or 59660-U (both stand-alone) or 504254 or 55205 (both integral). The 10 mm I.D. cartridges use 567499-U. The 21.2 mm I.D. cartridges use 581392-U.
Verpackung
Für analytische Säulen mit 4,0mm und 4,6mm I.D..
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.