Fortfahren mit
54987
Holder and Coupler for Legacy HPLC Guard Columns
pkg of 1 ea, for use with non-Supelco Guard Cartridges (not TSKgel Guard Cartridges)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Holder and Coupler for Legacy Guard Columns, for use with non-Supelco guard cartridges (not TSKgel guard cartridges)
compatibility
for use with non-Supelco guard cartridges (not TSKgel guard cartridges)
General description
Finger-tight design couples HPLC columns that use 1/16" 10-32 Valco-compatible fittings with seating distance of 0.074". Also used as a replacement for PEEK coupler supplied in stand-alone guard cartridge holder, Cat. No. 54987.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5498621150AST
description
for use with non-Supelco guard cartridges (not TSKgel guard cartridges)
description
PEEK, I.D. × O.D. × Overall L 0.010 in. × 1/16 in. × 1 in.
description
Stand-Alone (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2 to 4.6 mm I.D.)
compatibility
for use with non-Supelco guard cartridges (not TSKgel guard cartridges)
compatibility
for use with HPLC columns with 1/16", 10-32 thread end-fittings (Used with all Supelco and Astec columns, plus other brands that have the same thread dimensions.), Also a replacement connector for stand-alone guard holder (54987)
compatibility
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2 to 4.6 mm I.D.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)