57092
Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE-Kartusche
bed wt. 250 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene tube
Produktlinie
Supelclean™
Zusammensetzung
bed wt., 250 mg
Verpackung
pk of 30
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
100 m2/g
Volumen
6 mL
Aktive Matrixgruppe
carbon phase
Partikelgröße
120-400 mesh
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Umkehrphase (RP)
Kompatibilität: Wässrige Lösungen (Trinkwasser, Abwasser)
- Extrem hohe Affinität für organische polare und unpolare Verbindungen sowohl aus unpolaren als auch aus polaren Matrices bei Einsatz unter Umkehrphasen-Bedingungen
- Kohlenstoffoberfläche aus hexagonalen Ringstrukturen, vernetzt und in Graphitschichten angeordnet
- Die nicht-poröse Natur der Kohlenstoffphase ermöglicht schnelle Analysenzeiten, da für die Adsorption keine Dispersion der Analyten in Poren nötig ist
- ENVI-Carb wurde von zahlreichen Anwendern als ideales Adsorbens für die schnelle Probenvorbereitung von mehr als 200 Pestiziden aus verschiedenen Matrices (einschließlich Wasser, Früchten und Gemüse) beurteilt
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..