Merck
57088
Supelco
Supelclean ENVI-Carb SPE-Kartusche
Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE Tube
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
bed wt. 250 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene tube
Qualitätsniveau
Produktlinie
Supelclean
Zusammensetzung
bed wt., 250 mg
Verpackung
pk of 54
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
100 m2/g
Volumen
3 mL
Aktive Matrixgruppe
carbon phase
Partikelgröße
120-400 mesh
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Das Festphasen-Extraktionsgerät verwendet für die Probennahme und Konzentration Glasfläschchen oder -röhrchen. Manche Sorptionsmittel erfordern ein größeres Desorptionsvolumen, als es die kleinen SPE-Kartuschen bieten. In solchen Fällen werden SPE-Röhrchen verwendet.[1]
Graphitisierter nicht-poröser Kohlenstoff
Retentionsmechanismus: Umkehrphase (RP)
Kompatibilität: Wässrige Lösungen (Trinkwasser, Abwasser)
  • Extrem hohe Affinität für organische polare und unpolare Verbindungen sowohl aus unpolaren als auch aus polaren Matrices bei Einsatz unter Umkehrphasen-Bedingungen
  • Kohlenstoffoberfläche aus hexagonalen Ringstrukturen, vernetzt und in Graphitschichten angeordnet
  • Die nicht-poröse Natur der Kohlenstoffphase ermöglicht schnelle Analysenzeiten, da für die Adsorption keine Dispersion der Analyten in Poren nötig ist
  • ENVI-Carb wurde von zahlreichen Anwendern als ideales Adsorbens für die schnelle Probenvorbereitung von mehr als 200 Pestiziden aus verschiedenen Matrices (einschließlich Wasser, Früchten und Gemüse) beurteilt
Anwendung
Die Supelclean-ENVI-Carb-SPE-Kartusche wurde verwendet, um die Glykananteile von Glykosphingolipiden von Ceramid, Salz und Detergenzien zu trennen.[2] Sie wurde außerdem verwendet, um Uridindiphosphat(UDP)-Zucker aus Pflanzenextrakten zu extrahieren und die Probenkomplexität zu reduzieren.[3]
Rechtliche Hinweise
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Robert Behmüller et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(13), 3229-3237 (2014-03-19)
An analytical workflow was developed for the absolute quantification of uridine diphosphate (UDP)-sugars in plant material in order to compare their metabolism both in wild-type Arabidopsis thaliana and mutated plants (ugd2,3) possessing genetic alterations within the UDP-glucose dehydrogenase genes involved
Yao-Yun Fan et al.
The Journal of biological chemistry, 283(24), 16455-16468 (2008-04-17)
Mammalian glycan chain elongation is mostly based on extending the type 2 chain, Galbeta1-4GlcNAc, whereas the corresponding type 1 chain, Galbeta1-3GlcNAc, is not normally extended. In a broader context of developing high sensitivity mass spectrometry methodologies for glycomic identification of
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Verwandter Inhalt
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Die Festphasenextraktion (SPE) ist eine Technik zur schnellen, selektiven Probenvorbereitung und -aufreinigung vor einer chromatographischen Analyse (z. B. HPLC, GC, DC). Mit der SPE können Probenmatrizes ausgetauscht, Analyten konzentriert und Interferenzen und Verunreinigungen entfernt werden, um Ergebnisse zu verbessern und die analytische Säule zu schützen.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Can this be used for the detection of polyaromatic hydrocarbon, phthalates, and pfas in human blood samples.
    1 answer
    1. SPE tubes have been used in blood sample preparation for subsequent analysis of various organic impurities. Please contact technical service at your location for more in-depth assistance with your specific application.
      Helpful?
  4. How many SPE tubes will be in a pack
    1 answer
    1. As listed on product detail page, it is a package of 54.
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review