Merck
57128
Supelco
Supelclean ENVI-Carb SPE-Kartusche
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene tube
Produktlinie
Supelclean
Zusammensetzung
bed wt., 2 g
Verpackung
pk of 20
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
100 m2/g
Volumen
12 mL
Aktive Matrixgruppe
carbon phase
Partikelgröße
120-400 mesh
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Graphitisierter nicht-poröser Kohlenstoff
Retentionsmechanismus: Umkehrphase (RP)
Kompatibilität: Wässrige Lösungen (Trinkwasser, Abwasser)
  • Extrem hohe Affinität für organische polare und unpolare Verbindungen sowohl aus unpolaren als auch aus polaren Matrices bei Einsatz unter Umkehrphasen-Bedingungen
  • Kohlenstoffoberfläche aus hexagonalen Ringstrukturen, vernetzt und in Graphitschichten angeordnet
  • Die nicht-poröse Natur der Kohlenstoffphase ermöglicht schnelle Analysenzeiten, da für die Adsorption keine Dispersion der Analyten in Poren nötig ist
  • ENVI-Carb wurde von zahlreichen Anwendern als ideales Adsorbens für die schnelle Probenvorbereitung von mehr als 200 Pestiziden aus verschiedenen Matrices (einschließlich Wasser, Früchten und Gemüse) beurteilt
Rechtliche Hinweise
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)