Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 525,00 |
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
phosphatidylinositol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(O[C@@H]1C([C@@H](C(C(C1O)O)O)O)O)OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C43H79O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(45)55-35(34-54-57(51,52)56-43-41(49)39(47)38(46)40(48)42(43)50)33-53-36(44)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,35,38-43,46-50H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t35-,38?,39-,40?,41?,42?,43-;/m1./s1
InChI key
DCDQYHYLAGWAPO-UQZYTPKFSA-M
General description
Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Application
Er wird auch zum Herstellen von Standard-Stammlösungen für Phospholipide während des Assays von Lecithin mittels Flüssigchromatografie in Verbindung mit einem Verdampfungs-Lichtstreudetektor eingesetzt.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Avanti Research™ - A Croda Brand 840044C | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 840044C | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format - | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family phosphatidylinositol | API family - | API family - | API family phosphatidylcholine |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?