Merck
27173
Supelco
Fläschchen, Schraubgewinde, Klarglas (nur Fläschchen)
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
23 mm × 85 mm × 18 mm
Volumen
22 mL
Fitting
thread for 20-400
Allgemeine Beschreibung
Fläschchen (22 ml Volumen, transparentes Glasfläschchen, Gewinde 20–400) eignen sich prinzipiell zur Injektion von Proben aus einem Autosampler. Die Autosampler-Nadel durchsticht bei der Injektion den Stopfen und entnimmt die erforderlichen Probenaliquote aus den Fläschchen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Electroantennographic Responses of the Small Chestnut Weevil Curculio sayi (Coleoptera: Curculionidae) to Volatile Organic Compounds Identified From Chestnut Reproductive Plant Tissue.
Keesey IW
Environmental Entomology, 41 (4), 933-940 (2012)
M R H Mozumder et al.
Water resources research, 56(7) (2021-05-08)
Across South Asia, millions of villagers have reduced their exposure to high-arsenic (As) groundwater by switching to low-As wells. Isotopic tracers and flow modeling are used in this study to understand the groundwater flow system of a semi-confined aquifer of