27212
Fläschchen mit offener Polypropylen-Schraubkappe, vormontiert, 100er-Packung
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black polypropylene hole cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Leistungsmerkmale
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
23 mm × 85 mm
Volumen
22 mL
Fitting
thread for 20-400
Ersatzteil
Ähnliches Produkt
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)