Merck
27151
Fläschchen, Schraubgewinde, Klarglas (nur Fläschchen)
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, pkg of 100 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
17 mm × 60 mm × 9.5 mm
volume
7 mL
fitting
thread for 15-425
application(s)
general analytical
General description
Fläschchen eignen sich im Grunde zur Injektion von Proben aus einem Autosampler. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich, 2-ml-Fläschchen werden jedoch am häufigsten verwendet. Die Autosampler-Nadel durchsticht bei der Injektion den Stopfen und entnimmt die erforderlichen Probenaliquote aus den Fläschchen.
Application
Wird in Kondensatableitern zur Bestimmung des atmosphärischen Wasserdampfs für die Isotopenanalyse eingesetzt. Es wird auch in der Festphasenmikroextraktion (SPME) zusammen mit Gaschromatographie/Massenspektrometrie (GC/MS) zur Bestimmung der Oxidation von gefriergetrockneten Hühnermyofibrillen, die mit Methyllinoleat gespiked wurden, eingesetzt.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
NOHAZ - NOHAZ : Non Hazardous Substance
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)