Z190527
Flüssigszintillationsröhrchen (mit angebrachter Schraubkappe)
polypropylene cap, foamed PE liner, pkg of 500 ea
Synonym(e):
Vials for Liquid Scintillation with Attached Screw Cap
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial
foamed PE liner
polypropylene cap
Leistungsmerkmale
closure type polypropylene cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 500 ea
Größe
28 mm × 61 mm
Volumen
20 mL
Fitting
thread for 22-400