Fortfahren mit
27170
Fläschchen, mit Schraubdeckel und offener Phenol-Schraubkappe, vormontiert
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black phenolic cap (open-top), clear glass vial, tan PTFE/silicone septum
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
23 mm × 85 mm
volume
22 mL
fitting
thread for 20-400
application(s)
general analytical
Application
Vials may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) followed by GC-FID for simultaneous analysis of furan, 2-methylfuran and 2-pentylfuran from juice samples.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
271592718027007
description
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
fitting
thread for 20-400
fitting
thread for 18-400
fitting
thread for 24-400
fitting
thread for 15-425
volume
22 mL
volume
15 mL
volume
40 mL
volume
7 mL
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial, closure type black phenolic hole cap
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
material
black phenolic cap (open-top), clear glass vial, tan PTFE/silicone septum
material
tan PTFE/silicone septum, clear glass vial, black phenolic cap (open-top)
material
clear glass vial, tan PTFE/silicone septum, black phenolic cap (open-top)
material
amber glass vial, tan PTFE/silicone septum, black phenolic cap (open-top)
O.D. × H
23 mm × 85 mm
O.D. × H
21 mm × 70 mm
O.D. × H
29 mm × 82 mm
O.D. × H
17 mm × 60 mm
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hi, is this product suitable for multiple injection/penetration with a needle? I am looking for vials for gas sampling with multiple injections. Sara
    1 answer
    1. Yes, the PTFE/silicone septum on the vial caps enables multiple injection.