27184
Fläschchen, Schraubgewinde, Klarglas (nur Fläschchen)
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
29 mm × 82 mm × 17 mm
Volumen
40 mL
Fitting
thread for 24-400
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)