27113
Fläschchen, Schraubgewinde, Klarglas (nur Fläschchen)
volume 4 mL, clear glass vial (with marking spot), thread for 13-425, pkg of 1000 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial (with marking spot)
Beschreibung
marking spot
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H × ID
15 mm × 45 mm × 8 mm
Volumen
4 mL
Fitting
thread for 13-425
Verwandte Kategorien
Anwendung
Eignung
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)