Merck
27053
Supelco
Schraubkappe (oben offen), Polypropylen
black polypropylene cap, thread for 13-425, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
black polypropylene cap
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
135 °C temp. limit
Durchm. × H
16 mm × 9.5 mm
Lochdurchm.
9 mm
Fitting
thread for 13-425
Kompatibilität
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Allgemeine Beschreibung
Diese Lochdeckel werden ohne Septum geliefert.
Anwendung
It may be used in HPLC analysis, for quantifying adsorption of the three cationic membrane-active peptides mastoparan X, melittin, and magainin 2.[1]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
Kristensen, Kasper, Jonas R. Henriksen, and Thomas L. Andresen.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)