Fortfahren mit
27136
Fläschchen, mit Schraubdeckel und offener Phenol-Schraubkappe, vormontiert
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black phenolic cap (open-top), clear glass vial, tan PTFE/silicone septum
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
15 mm × 45 mm
volume
4 mL
fitting
thread for 13-425
application(s)
general analytical
Application
Glass screw top vials (40 ml) sealed with phenolic open-top caps and PTFE/silicone septa may be used to contain pectin or plant material, during δ2H analysis of plant methoxyl groups, in an experimental study to analyse stable hydrogen-isotope of methyl chloride, which is emitted from heated halophytic plants.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
271802715927007
description
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
volume
4 mL
volume
40 mL
volume
15 mL
volume
7 mL
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 24-400
fitting
thread for 18-400
fitting
thread for 15-425
material
black phenolic cap (open-top), tan PTFE/silicone septum, clear glass vial
material
black phenolic cap (open-top), clear glass vial, tan PTFE/silicone septum
material
black phenolic cap (open-top), clear glass vial, tan PTFE/silicone septum
material
amber glass vial, black phenolic cap (open-top), tan PTFE/silicone septum
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
15 mm × 45 mm
O.D. × H
29 mm × 82 mm
O.D. × H
21 mm × 70 mm
O.D. × H
17 mm × 60 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)