Merck
854986
Supelco
Fläschchen, Schraubkappe, Braunglas (nur Fläschchen)
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
amber glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
14.75 mm × 45 mm × 8 mm
Volumen
4 mL
Fitting
thread for 13-425
Allgemeine Beschreibung
Amber glass vials are useful in preventing the sensitive analyte under investigation from exposure to UV light. Screw top vials (volume 4 mL) are used on many autosamplers with a standard opening of 8 mm. The threads on the standard vials are 13-425.
Eignung
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)