The wall thickness of vial 507628 is 0.033 inches with a tolerance of +/- 0.001 inches. Additionally, the average wall thickness of vial 27023 is 0.80mm (0.0314 inches).
27023
Vials, Klarglas, Schraubverschluss, graduiert (nur Vial)
volume 2 mL, thread for 8-425, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial (with graduations)
Beschreibung
cap not included
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
graduated
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 8-425
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Eignung
Agilent
Agilent 1050
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/9090/9095
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What is the all/glass thickness for vials 27023 and 507628?