Merck
27072-U
Supelco
Fläschchen, Schraubkappe, Braunglas (nur Fläschchen)
volume 7 mL, amber glass vial, thread for 15-425, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Amber Glass Storage Vials
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
amber glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
17 mm × 60 mm × 9.5 mm
Volumen
7 mL
Fitting
thread for 15-425
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)