Fortfahren mit
27166
Septa, tan PTFE/Silikon
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.090 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
white tan PTFE/silicone
packaging
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
16 mm
diam. × thickness
16 mm × 0.090 in.
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 15 mL vial, for use with screw cap, 18-400
General description
Septa, tan PTFE/silicone is a gas tight and inert nature septa, which is used for high temperature applications during pretreatment and sample oxidation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2717727155SU860007
description
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.090 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
description
white tan PTFE/silicone, diam. × total thickness × PTFE thickness 18 mm × 0.060 in. × 5 mil, for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
description
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
description
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 3.2 mm, for use with 20, 40, 60mL vial, pkg of 1000 ea
O.D.
16 mm
O.D.
18 mm
O.D.
13 mm
O.D.
22 mm
material
white tan PTFE/silicone
material
white tan PTFE/silicone
material
white tan PTFE/silicone
material
tan PTFE/silicone
compatibility
for use with 15 mL vial, for use with screw cap, 18-400
compatibility
for use with 22 mL vial, for use with screw cap, 20-400
compatibility
for use with 7 mL vial, for use with screw cap, 15-425
compatibility
for use with 20, 40, 60mL vial, for use with screw cap, 24-400
diam. × thickness
16 mm × 0.090 in.
diam. × thickness
-
diam. × thickness
13 mm × 0.060 in.
diam. × thickness
22 mm × 3.2 mm
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1000 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Septa, tan PTFE/Silikon
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)