Fortfahren mit
27155
Septa, tan PTFE/Silikon
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
white tan PTFE/silicone
packaging
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
13 mm
diam. × thickness
13 mm × 0.060 in.
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 7 mL vial, for use with screw cap, 15-425
Application
Septa, tan PTFE/silicone may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
271442716627177
description
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
description
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
description
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.090 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
description
white tan PTFE/silicone, diam. × total thickness × PTFE thickness 18 mm × 0.060 in. × 5 mil, for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
O.D.
13 mm
O.D.
11 mm
O.D.
16 mm
O.D.
18 mm
material
white tan PTFE/silicone
material
white tan PTFE/silicone , tan PTFE face
material
white tan PTFE/silicone
material
white tan PTFE/silicone
compatibility
for use with screw cap, 15-425, for use with 7 mL vial
compatibility
for use with 4 mL vial, for use with screw cap, 13-425
compatibility
for use with 15 mL vial, for use with screw cap, 18-400
compatibility
for use with 22 mL vial, for use with screw cap, 20-400
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
diam. × thickness
13 mm × 0.060 in.
diam. × thickness
11 mm × 0.060 in.
diam. × thickness
16 mm × 0.090 in.
diam. × thickness
-
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Septa, tan PTFE/Silikon
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)