Fortfahren mit
27152
Schraubdeckel, fester Deckel mit PTFE-Liner, 100 Stk.
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 7 mL vial with 15-425 thread
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
F217/PTFE liner, green melamine resin solid cap
size
15-425
feature
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
packaging
pkg of 100 ea
parameter
49 °C temp. limit
fitting
thread for 15-425
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
General description
Grüne Thermoset-Kunststoffkappen mit F-217-PTFE-Liner sind bekannt dafür, das breiteste Spektrum chemischer Kompatibilität zu bieten und die beste Temperaturtoleranz unter den Kunststoffverschlüssen zu besitzen. Die Farbe Grün dient zur bequemen Identifizierung des PTFE-Linersystems. Hinterschäumte F-217-PTFE-Liner sind bei Raumtemperatur beständig gegenüber Angriffen von praktisch allen Chemikalien; sie sind widerstandsfähig gegen Gerüche und Stöße und bieten einen dichten Verschluss mit geringer Feuchtigkeitsdurchdringungsrate. F-217 besitzt einen Schaumkern mit niedriger Dichte zwischen zwei Festschichten LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte). Anwendungsgebiete dieser F-217/PTFE-ausgekleideten Kappen sind unter anderem analytische Laborproben, hochreine Chemikalien, stark saure Lösungsmittel, Umweltproben, Arzneimittel und diagnostische Reagenzien.
Application
Braunglasfläschchen mit PTFE-ausgekleideten Schraubkappen können in einer experimentellen Studie zur Demonstration der Verwendung von Lignin-abbauenden Pilzen zur Bioaugmentation als durchführbare Festphasen-Behandlungsoption zur Wiederherstellung von durch Pentachlorphenol (PCP) kontaminierte Böden verwendet werden, um Bodenprobenextrakte bei -20 °C unter Stickstoff zu lagern.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
271632714127164
description
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 7 mL vial with 15-425 thread
description
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 15 mL vial with 18 mm thread
description
solid green melamine resin cap, F217/PTFE liner, for use with 4 mL vial with 13-425 thread
description
black phenolic solid cap, aluminum liner, thread for 18-400, for use with 15 mL vial
feature
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
feature
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
feature
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
feature
closure type black phenolic solid top cap
fitting
thread for 15-425
fitting
thread for 18-400
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 18-400
material
F217/PTFE liner, green melamine resin solid cap
material
F217/PTFE liner, green melamine resin solid cap
material
F217/PTFE liner, solid green melamine resin cap
material
aluminum liner, black phenolic solid cap
compatibility
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
compatibility
for use with 15 mL vial with 18 mm thread
compatibility
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
compatibility
for use with 15 mL vial
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
size
15-425
size
18-400
size
-
size
18-400
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)