Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
aluminum liner, black phenolic solid cap, clear glass vial
feature
closure type black phenolic solid top cap, closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
17 mm × 60 mm
volume
7 mL
fitting
thread for 15-425
application(s)
general analytical
General description
Vials are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. Screw top vials (volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, thread 15-425) are used on many autosamplers. Screw caps are available as solid caps with aluminum liner. Solid phenolic caps can withstand a maximum temperature of 205°C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fläschchen, fester Schraubverschluss mit Aluminiumdichtung, vormontiert, 100er-Packung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?