23362-U is the product number while SP®-2560 Capillary GC is the type of column. This column is used for analyzing fatty acid methyl esters (FAME) using capillary gas liquid chromatography (GLC) as descripted in the "Description" section of the product page.
Wichtige Dokumente
23362-U
SP®-2560 GC-Kapillarsäule
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Synonym(e):
FS-Cap. SP-2560 100m 0,25mm 0,20μm, 5″-Käfig
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06
meets requirements for USP G5
Parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
313
df
0.20 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
100 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
Anwendung(en)
agriculture
clinical
food and beverages
Säulenart
capillary highly polar
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G5.
Phase:
- Nicht gebunden
- Biscyanopropyl-Polysiloxan
- Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
whats different between columns SP®-2560 Capillary GC Column and SP®-23362-U?