Wichtige Dokumente
23348-U
SP®-2560 GC-Kapillarsäule
L × I.D. 75 m × 0.18 mm, df 0.14 μm
Synonym(e):
GC column, biscyanopropyl siloxane
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Agentur
AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06
meets requirements for USP G5
Parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
321
df
0.14 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
L × ID
75 m × 0.18 mm
Aktive Matrixgruppe
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
Anwendung(en)
agriculture
clinical
food and beverages
Säulenart
capillary highly polar
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G5.
Phase:
- Nicht gebunden
- Biscyanopropyl-Polysiloxan
- Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
AOCS and AOAC methods for trans fatty acid composition require highly polar cyanosilicone capillary columns.
Protokolle
Fast GC Analysis of Detailed cis/trans Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs) on the 75 m SP™-2560 Capillary Column
Chromatograms
application for SPE, suitable for GCActive Filters