Direkt zum Inhalt
24152
Omegawax GC-Kapillarsäule
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32119290
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
SB.54
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
fused silica
Quality Segment
agency
meets requirements for USP G16
analyte chemical class(es)
bacterial acid methyl esters (BAMEs), organic acids
specific analyte(s)
acrylamide
packaging
pkg of 1 ea
parameter
50-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
320
df
0.25 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.32 mm
matrix active group
Bonded; poly(ethylene glycol) phase, Omegawax
application(s)
agriculture
biofuels
clinical
food and beverages
column type
capillary polar
General description
Anwendung: Diese Säule ermöglicht eine hochgradig reproduzierbare Analyse von Fettsäuremethylestern (FAME), insbesondere der Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Sie wird geprüft, um reproduzierbare ECL-Werte (äquivalente Kettenlänge) von FAME und Auflösungen von Schlüsselkomponenten sicherzustellen.
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G16.
Phase:
  • Gebunden
  • Poly(ethylenglykol)
Temperaturgrenzwerte :
  • 50 °C bis 280 °C (isothermal oder programmiert)
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Omegawax GC-Kapillarsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)