Fortfahren mit
T5534
Glycerintriundecanoat
≥98%
Synonym(e):
1,2,3-Triundecanoylglycerin, Glycerintriundecanoat, Triundecanoin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 201,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)9COOCH2]2CHOCO(CH2)9CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
596.92
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-935-8
Beilstein/REAXYS Number:
1810343
MDL number:
€ 201,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H68O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-34(37)40-31-33(42-36(39)30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)32-41-35(38)29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h33H,4-32H2,1-3H3
InChI key
MBXVIRZWSHICAV-UHFFFAOYSA-N
Application
Glyceryltriundecanoat wird wie folgt verwendet:
  • als Referenzstandard in der Hochleistungsflüssigkeitschromatografie(HPLC)-Analyse zum Identifizieren der Hydrolyseprodukte und lipolytischen Aktivität in menschlicher Milch
  • als interner Standard für die Gaschromatografie-Analyse für die Gesamtfettzählung
  • als interner Standard für die Fettsäureanalyse in Gemüse- und Fleischproben
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T9517T4891T7517
description
≥98%
description
≥98% (TLC), liquid
description
≥99%
description
≥99% (GC)
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
plant
biological source
-
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
solid
form
liquid
form
powder
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)