Merck
24136
Supelco
Omegawax GC-Kapillarsäule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materialien
fused silica
Agentur
meets requirements for USP G16
Parameter
50-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
250
df
0.25 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
Anwendung(en)
agriculture
biofuels
clinical
food and beverages
Säulenart
capillary polar
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Diese Säule ermöglicht eine hochgradig reproduzierbare Analyse von Fettsäuremethylestern (FAME), insbesondere der Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Sie wird geprüft, um reproduzierbare ECL-Werte (äquivalente Kettenlänge) von FAME und Auflösungen von Schlüsselkomponenten sicherzustellen.
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G16.
Phase:
  • Gebunden
  • Poly(ethylenglykol)
Temperaturgrenzwerte :
  • 50 °C bis 280 °C (isothermal oder programmiert)
Anwendung
Die GC-Kapillarsäule mit ihrem beschichteten Omegawax 250 wird für die Absorption von Analyten aus der wässrigen Probe in der In-Tube-Festphasenmikroextraktion, gekoppelt mit Hochleistungsflüssigkeitschromatographie verwendet. Sie kann auch in Blutfettfraktionen mittels GC-MS-Analyse eingesetzt werden.
Sonstige Hinweise
Wir haben eine Reihe von Chromatografiezubehör im Angebot, einschließlich analytische Spritzen
Rechtliche Hinweise
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Automated in-tube solid-phase microextraction coupled to high-performance liquid chromatography.
Ralf E and Pawliszyn J.
Analytical Chemistry, 69 (16), 3140-3147 (1997)
R O Adlof et al.
Lipids, 35(2), 131-135 (2000-04-11)
This paper deals with the reanalysis of serum lipids from previous studies in which deuterated fatty acids were administered to a single person. Samples were reanalyzed to determine if the deuterated fatty acids were converted to deuterium-labeled conjugated linoleic acid
Susana P Alves et al.
Journal of chromatography. A, 1216(26), 5130-5139 (2009-05-19)
Two gas-liquid chromatograph capillary columns for the analysis of fatty acids (FA) in ruminant fat are compared. Those columns are the CP-Sil 88 of 100 m long with a highly polar stationary phase and the Omegawax 250 of 30 m
H Kataoka et al.
Analytical chemistry, 71(19), 4237-4244 (1999-10-12)
The technique of automated in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometry (LC/ESI-MS) was evaluated for the determination of beta-blockers in urine and serum samples. In-tube SPME is an extraction technique for organic compounds in aqueous samples
M Vecka et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 770(1-2), 91-99 (2002-05-16)
Four capillary columns (A: CP-WAX 52 CB 25 m x 0.25 mm; B: CP WAX 52 CB 30 m x 0.25 mm; C: CP-WAX 58 CB 25 m x 0.25 mm, Chrompack; D: OMEGAWAX 320 30 m x 0.32 mm
Artikel
This technical article will discuss GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax.
Protokolle
Analyze omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon using GC columns for confirmatory analysis of lipid composition.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCapplication for SPME, suitable for GCsuitable for GCMehr anzeigen