Merck
23323-U
Supelco
SPB®-624 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.80 μm
Synonym(e):
SPB-624 30m 0,32mm 1,8μm
About This Item
UNSPSC-Code:
77101502
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
fused silica
Agentur
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
Parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
44
df
1.80 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.32 mm
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Säulenart
capillary intermediate polar
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Diese Säule wurde speziellen Tests zur Bestimmung von Trennbarkeit und Effizienz und zur Bestätigung einer geringen Ausblutung unterzogen. Sie wurde für Purge-and-Trap-Analysen von flüchtigen halogenierten, nicht halogenierten und aromatischen Verunreinigungen aus Umweltproben entwickelt.
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G43.
Phase:
  • Gebunden
  • Proprietär
Temp.- Grenzwerte:
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser: Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
  • ≥0,53 mm ID: Umgebungstemperatur bis 230 °C (isothermal oder programmiert)
Anwendung
SPB®-624 capillary GC column was used in GC analysis conducted for air monitoring measuring emissions of trichloroethene, tetrachloroethene, and trichloromethane (chloroform).[1]
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Measurement and deduction of emissions of trichloroethene, tetrachloroethene, and trichloromethane (chloroform) in the northeastern United States and southeastern Canada.
Kleiman, G., and R. G. Prinn.
Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 105.23, 28875-28893 (2000)