Über diesen Artikel
eCl@ss:
32119290
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
SB.54
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
fused silica
Quality Segment
agency
meets requirements for USP G3
parameter
30-310 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
250
df
0.25 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.25 mm
matrix active group
Bonded; poly(50% diphenyl/50% dimethyl siloxane) phase, SPB 50
application(s)
environmental
food and beverages
column type
capillary intermediate polar
General description
Temp.-Grenzen:
McReynolds-Zahlen.: x′ y′ z′ u′ s′ = 125 175 183 268 220
- 30 °C bis 310 °C
McReynolds-Zahlen.: x′ y′ z′ u′ s′ = 125 175 183 268 220
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Legal Information
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SPB®-50 Kapillar-GC-Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?