Fortfahren mit
24079
SUPELCOWAX 10 GC-Kapillarsäule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32119290
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
fused silica
Quality Segment
agency
OSHA 52,80, meets requirements for USP G16
analyte chemical class(es)
PAHs, alcohols, fatty acid ethyl esters (FAEEs), ketones, nitrosamines, xylene isomers
specific analyte(s)
benzene
parameter
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
250
df
0.25 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.25 mm
matrix active group
Bonded; poly(ethylene glycol) phase, Supelcowax 10
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
column type
capillary polar
General description
Anwendung: Diese Säule basiert auf einer der am meisten verwendeten polaren Phasen, Carbowax 20M, und ist eine polare Säule, die zur Analyse von Lösungsmitteln, Fettsäuremethylestern (FAME), Lebensmitteln, Aroma- und Duftstoffen, Alkoholen und Aromaten geeignet ist. Außerdem eignet sich diese Säure hervorragend, wenn eine polare Säule für allgemeine Zwecke benötigt wird.
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G16.
Phase:
  • Gebunden
  • Poly(ethylenglycol)
Temp.- Grenzwerte:
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser: 35 °C bis 280 °C (isothermal oder programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, <2 μm: 35 °C bis 280 °C (isothermal oder programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: 35 °C bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
Application
SUPELCOWAX 10 GC-Kapillarsäule kann für die Analyse von Milchfett zum Nachweis seiner Vorteile für die Gesundheit eingesetzt werden. Sie kann außerdem für die hochauflösende Trennung von polychlorierten Biphenylen mittels umfassender zweidimensionaler Gaschromatographie verwendet werden.
Other Notes
Wir haben eine Reihe von Chromatografiezubehör im Angebot, einschließlich analytische Spritzen
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
240782408124082
description
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
description
L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
description
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
description
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
matrix active group
Bonded; poly(ethylene glycol) phase, Supelcowax 10
matrix active group
Bonded; poly(ethylene glycol) phase, Supelcowax 10
matrix active group
Bonded; poly(ethylene glycol) phase, Supelcowax 10
matrix active group
Bonded; poly(ethylene glycol) phase, Supelcowax 10
parameter
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
column type
capillary polar
column type
capillary polar
column type
capillary polar
column type
capillary polar
agency
OSHA 52,80, meets requirements for USP G16
agency
OSHA 52,80, meets requirements for USP G16
agency
OSHA 52,80, meets requirements for USP G16
agency
OSHA 52,80, meets requirements for USP G16
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOWAX 10 GC-Kapillarsäule
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How do I use Product No. 47302 Polar Column Test Mix?
    1 answer
    1. Test the column using our test mix Product No. 47302 under the same conditions as in the Certificate of Analysis and compare the chromatograms.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.