Z290777
Eigenschaften
47 mm
connector for stopper
Beschreibung
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Sigma-Aldrich
Ersatzteile für Vakuumfiltrationssystem
Z290564
Z290416
Sigma-Aldrich® Vakuumfiltrationsbaugruppe
Z290505
PTFE gasket
aluminum clamp for 47mm assemblies
for 47 mm filters with glass support, NS 40/35 joints, 4 L flask (included)
for 47 mm filters with stainless steel screen, #8 stopper, same as Z290432 but without side arm flask
-
Explore all of our products under Ersatzteile für Vakuumfiltrationssystem
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.
Verwandte Kategorien
Vakuum-Filter
Zellkultur-Zubehör