Fortfahren mit
F2036
Nalgene® Filtrationseinheit für 47-mm-Filter
autoclavable
Synonym(e):
filtration device, flask top filter, Nalgene DS0315-0047, filter, liquid sieve
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 241,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
€ 241,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polysulfone housing
feature
autoclavable
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS0315-0047
funnel capacity
250 mL
neck diam.
33-41 mm
General description
Einheit besteht aus einem Polysulfon-Trichter (250 ml Kapazität), einer Polypropylen-Copolymer-Verschlusskape mit drei Öffnungen, einem thermoplastischen Elastomer-Deckel, einer Silikondichtung, #8 Gummistopfen, und einer Aluminiumklammer. Kann mit jedem anderen Standard-Filterkolben oder Filtersammelrohr verwendet werden.
Autoklavierbar
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F2286F2536Z358231
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 24 ea
material
polysulfone housing
material
white nitrocellulose membrane
material
white nitrocellulose membrane
material
polystyrene housing
funnel capacity
250 mL
funnel capacity
250 mL
funnel capacity
100 mL
funnel capacity
-
feature
autoclavable
feature
disposable
feature
-
feature
cap (Polyethylene screw
polyethylene screw), graduations
manufacturer/tradename
Nalgene DS0315-0047
manufacturer/tradename
Nalgene® 145 0045
manufacturer/tradename
Nalgene® 145 0020
manufacturer/tradename
Nalgene® 455-0150
neck diam.
33-41 mm
neck diam.
-
neck diam.
-
neck diam.
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)