Fortfahren mit
Z290653
Vacuum filtration assembly funnel stems
glass membrane (support), membrane diam. 90 mm, connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)
Synonym(e):
Vacuum Filter Assembly, Filtration Funnel, Filtration Setup
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 801,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Material:
glass housing, glass membrane (support)
€ 801,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass housing, glass membrane (support)
joint
joint ST/NS40/35
packaging
pkg of 1 ea
membrane diam.
90 mm
fitting
connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z290688Z290726Z290750
material
glass housing, glass membrane (support)
material
glass housing, glass membrane (support)
material
glass housing, glass membrane (support)
material
glass housing
joint
joint ST/NS40/35
joint
-
joint
-
joint
-
membrane diam.
90 mm
membrane diam.
47 mm
membrane diam.
25 mm
membrane diam.
47 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
fitting
connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)
fitting
connector for stopper
fitting
connector for stopper
fitting
connector for stopper
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)