Y2377
2X YT Microben-Medium
Powder microbial growth medium
Synonym(e):
2x Yeast Extract Tryptone medium, 2xTY medium, 2xYT Medium, 2xYT media
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
6.8-7.2(3.1% solution)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
room temp
Eignung
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Standard formulation
- An inexpensive alternative to liquid
Komponenten
Trypton (pankreatischer Caseinverdau ), 16
Hefeextrakt, 10
NaCl, 5
Angaben zur Herstellung
2. Heat to boiling while stirring to dissolve all ingredients completely.
3. Autoclave for 15 minutes at 121 °C.
Rekonstituierung
1. 31 g in 1 L destilliertem Wasser suspendieren.
2. Unter Rühren bis zum Kochen unter Rühren, bis sich alle Bestandteile vollständig aufgelöst haben.
3. Für 15 Minuten bei 121°C autoklavieren.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.