Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
Molecular Biology
Quality Segment
description
nutrient rich, quick dissolve, dust free formulation
sterility
non-sterile
form
powder
composition
Inert binder (EZMix only), 0.6 g/L , NaCl, 5 g/L , Tryptone (pancreatic digest of casein), 16 g/L , Yeast extract, 10 g/L
application(s)
agriculture
food and beverages
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
2xYT is a standard microbial growth medium used for the cultivation of E. coli and M13 bacteriophage. This nutrient-rich microbial broth contains peptides, amino acids, and water-soluble vitamins in a low-salt formulation.
Application
Suitable for non-selective cultivation of M13 bacteriophage, and E. coli strains for cloning, DNA plasmid production and production of recombinant proteins. Also suitable for selective cultivation when appropriate antibiotics are added.
Features and Benefits
EZMix 2xYT mikrobielles Medium hat dieselbe hohe Qualitätsrezeptur und verwendet dieselben Herstellungsvorschriften wie 2xYT mikrobielles Medium. Die EZMix Rezeptur hat den zusätzlichen Vorteil, dass es granuliert und staubfrei ist, was das Abwiegen und Handhaben sicherer und einfacher macht. EZMix 2xYT mikrobielles Medium löst sich deutlich schneller als herkömmliche Pulvermedien-Mischungen.
Preparation Note
Herstellung
1. 31.6 g in 1 L destilliertem Wasser suspendieren.
2. Für 15 Minuten bei 121°C autoklavieren.
1. 31.6 g in 1 L destilliertem Wasser suspendieren.
2. Für 15 Minuten bei 121°C autoklavieren.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2X YT Mikrobielles Medium EZMix Pulver
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?