Merck
WTA1
Sigma-Aldrich
TransPlex® Whole Transcriptome Amplification Kit
DNA polymerase separate.
Synonym(e):
TransPlex® Gesamt-Transkriptom Amplifikations-Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NA.55
Qualitätsniveau
Methode(n)
whole genome amplification: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
TransPlex® ist eine Methode zur Amplifikation des Gesamttranskriptoms (GTA). Sie ermöglicht die repräsentative Amplifikation von Nanogramm-Mengen der Gesamt-RNA in weniger als 4 Stunden ohne 3′-Verzerrung. Mikrogramm-Mengen von Amplifikationsprodukten, die aus Gewebe, kultivierten Zellen, formalinfixierten Proben oder Serum gewonnen wurden, eignen sich für Downstream-Anwendungen wie qPCR oder Microarray-Analysen.
Anwendung
Das TransPlex® Gesamttranskriptom-Amplifikations-Kit dient zur Synthese von Doppelstrang-cDNA. Es wird außerdem für die Amplifikation von cDNA eingesetzt.
Geeignet zur Verwendung mit nachgelagerten Anwendungen, darunter:
  • qPCR
  • Microarray-Analyse
  • Klonierung
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Amplifikation der Gesamt-RNA in weniger als 4 Stunden mit unter 30 Minuten tatsächlicher Bearbeitungszeit
  • Nur 5 ng Ausgangsmaterial sind erforderlich, um eine hochgradig repräsentative Bibliothek der Gesamt-RNA zu erstellen
  • Mikrogramm-Mengen von Amplifikationsprodukten, die aus intakter RNA aus Gewebe, Kulturzellen, Serum oder zersetzter RNA aus formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten Proben gewonnen wurden
Prinzip
Das WTA-Verfahren umfasst zwei Schritte. Im ersten Schritt wird die Proben-RNA mit nicht-selbstkomplementären Primern, die ein quasi-randomisiertes 3′-Ende und ein universelles 5′-Ende besitzen, revers transkribiert. Im Verlauf der Polymerisation dienen verschobene Einzelstränge als neue Templates für das Primer-Annealing und die Extension. Die resultierende OmniPlex cDNA-Bibliothek besteht aus zufällig generierten, überlappenden Fragmenten mit einer Länge von 100–1.000 Basen, die flankiert sind von der universellen Endsequenz. Ihre Amplifikation mittels PCR mit dem Universalprimer ergibt dann das WTA-Produkt.
Rechtliche Hinweise
TransPlex is a registered trademark of Rubicon Genomics, Inc.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • W4502Water, Nuclease-Free Water, for Molecular BiologySDB
  • D7295Deoxynucleotide Mix, 10 mM, Molecular Biology ReagentSDB
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Munehiro Okamoto et al.
Scientific reports, 5, 8850-8850 (2015-03-07)
We discovered a lethal hemorrhagic syndrome arising from severe thrombocytopenia in Japanese macaques kept at the Primate Research Institute, Kyoto University. Extensive investigation identified that simian retrovirus type 4 (SRV-4) was the causative agent of the disease. SRV-4 had previously
Sa Xiao et al.
Virus research, 145(1), 80-91 (2009-06-23)
The complete genome sequence of avian paramyxovirus serotype 7 (APMV-7) prototype strain dove/Tennessee/4/75 was determined. The genome size is 15,480 nucleotides (nt) long and follows the "rule of six". The genome contains six non-overlapping genes in the order of 3'-N-P/V/W-M-F-HN-L-5'.
Catarina Guimarães-Teixeira et al.
Journal of personalized medicine, 11(10) (2021-10-24)
(1) Background: Methylation of N6-adenosine (m6A) is the most abundant messenger RNA (mRNA) modification in eukaryotes. We assessed the expression profiles of m6A regulatory proteins in renal cell carcinoma (RCC) and their clinical relevance, namely, as potential biomarkers. (2) Methods:
Eszter Posfai et al.
Genes & development, 26(9), 920-932 (2012-04-14)
In mammals, totipotent embryos are formed by fusion of highly differentiated gametes. Acquisition of totipotency concurs with chromatin remodeling of parental genomes, changes in the maternal transcriptome and proteome, and zygotic genome activation (ZGA). The inefficiency of reprogramming somatic nuclei
Ki Wook Kim et al.
Open forum infectious diseases, 6(2), ofz025-ofz025 (2019-03-01)
The importance of gut bacteria in human physiology, immune regulation, and disease pathogenesis is well established. In contrast, the composition and dynamics of the gut virome are largely unknown; particularly lacking are studies in pregnancy. We used comprehensive virome capture
Protokolle
TransPlex® kits' amplification products integrate seamlessly into existing Agilent workflows for microarray target expression analyses.
Verwandter Inhalt
Transplex Whole Transcriptome Amplification FAQs on topics including whole transcriptome steps, RNA source, including archival fixed tissue, library purification, quantitation of the product and downstream applications