Merck
SCP0061
Calcitonin Gene Related Peptide II, cyclic human
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C162H267N51O48S3
Molekulargewicht:
3793.36
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
51111800
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Calcitonin Gene Related Peptide II (CGRP-II) is a member of the calcitonin gene family used to study CGRP receptor specificity and function and CGRP signaling.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)