Fortfahren mit
W1878
Williams‘ Medium E
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Williams’ E medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,80
6 x 500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 244,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
€ 46,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Williams‘ Medium E, With sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
sodium pyruvate: 0.025 g/L
phenol red: no
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 2.2 g/L
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Williams′ Medium E wurde von Williams und Gunn als eine Modifikation des Williams′ Medium D entwickelt. Die Formulierung des Mediums unterstützt die langfristige Zellkultur von adulten Epithelzellen der Leber. Es ist ein modifiziertes Minimum Essential Medium (MEM) mit verändertem Glucose- und Aminosäuregehalt. [1]
Application
Williams′ Medium E wird zur Kultivierung von menschlichen hepatozellulären Karzinomzellen (HCC)[2] und hepatischen Zellen verwendet.[3][4]
Preparation Note
Ergänzungsmittel mit 0,292 g/L L-Glutamin.
Other Notes
Phenolrot beeinträchtigt nachweislich das Wachstum von einigen Zellen bei niedrigen Dichten oder Cloning-Dichten. Verwenden Sie diese Version von Williams Medium E bei der Arbeit mit Stammzellen oder mit Zellen niedriger Dichte.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W4128W0397M0450
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
components
sodium pyruvate: 0.025 g/L
phenol red: no
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 2.2 g/L
L-glutamine: no
components
L-glutamine: no
phenol red: 0.0107 g/L
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 2.2 g/L
components
NaHCO3: 2.2 g/L
phenol red: no
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.025 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
components
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
phenol red: 0.011 g/L
NaHCO3: 2.2 g/L
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Williams‘ Medium E
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What type of packing material is used?
    1 answer
    1. This medium is packaged in a square 500 ml PET bottle with a white screw cap. Orders placed for a pack of 6 bottles are placed in a segmented cardboard box.