Fortfahren mit
T1005
Trypsin aus Rinderpankreas
Type XI, lyophilized powder, ≥6,000 BAEE units/mg protein
Synonym(e):
Serine Protease 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 301,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 519,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.860,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.78
EC Number:
232-650-8
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥6,000 BAEE units/mg protein
Biological source:
bovine pancreas
€ 174,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
type
Type XI
form
lyophilized powder
specific activity
≥6,000 BAEE units/mg protein
mol wt
23.8 kDa
composition
protein, 90-100%
impurities
salt, essentially free
solubility
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
foreign activity
Chymotrypsin ≤0.1 BTEE units/mg protein
storage temp.
−20°C
Application
Für den Trypsinverdau von Peptiden ein Verhältnis von ca. 1:100 bis 1:20 (Trypsin:Peptid) verwenden. Die typische Verwendung für dieses Produkt besteht im Entfernen von adhärenten Zellen von einer Kulturoberfläche. Die zum Ablösen von Zellen von ihrem Substrat erforderliche Trypsinkonzentration hängt in erster Linie vom Zelltyp und dem Alter der Kultur ab. Trypsine werden auch für die Resuspendierung von Zellen während der Zellkultur, in der Proteomikforschung für den Verdau von Proteinen und in verschiedenen In-Gel-Verdaus verwendet. Weitere Anwendungsbereiche sind u. a. die Beurteilung der Kristallisierung mit membranbasierten Methoden und eine Studie zur Feststellung, ob Proteinfaltungsraten und Proteinausbeuten durch das Vorhandensein von sog. „kinetischen Fallen“ begrenzt werden können.
Trypsin aus Schweinepankreas wurde verwendet:-
  • Für die Trypsinisierung zur Eliminierung des membrangebundenen Alloantigens.[1]
  • Für die Inkubation der 20-kD-Amylase-bindenden Komponente zur Beurteilung der chemischen Eigenschaften.[2]
  • Für die Herstellung von Laktoferrin abbauenden Produkten zur Beurteilung der antiadipogenen Aktivität.[3]
Biochem/physiol Actions
Trypsin spaltet Peptide auf der C-terminalen Seite von Lysin- und Argininrückständen. Die Hydrolyse dieser Reaktion wird verlangsamt, wenn sich auf einer der Seiten der Spaltstelle ein Säurerest befindet, und die Hydrolyse wird beendet, wenn sich auf der Carboxylseite der Spaltstelle ein Prolinrest befindet. Der optimale pH-Wert für die Trypsinaktivität liegt zwischen 7 und 9. Trypsin kann auch zum Spalten von Ester und Amidbindungen von synthetischen Derivaten von Aminosäuren eingesetzt werden. EDTA wird Trypsinlösungen als Chelatbildner zugegeben, der Calcium- und Magnesiumionen neutralisiert, welche die Peptidbindungen verdecken, auf die sich das Trypsin auswirkt. Durch das Entfernen dieser Ionen wird die enzymatische Aktivität verstärkt.
Serinprotease-Inhibitoren, u. a. DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF und Aprotinin, hemmen Trypsin.
Preparation Note
Dieses Produkt wird von Pankreas aus Neuseeland gewonnen. Es ist wasserlöslich in 1 mM HCl bei 1 mg/ml.
Other Notes
Eine BAEE-Einheit erzeugt unter Verwendung von BAEE als Substrat ein A253 von 0,001 pro Minute bei einem pH-Wert von 7,6 und einer Temperatur von 25 °C.
Trypsin besteht aus einem einkettigen Polypeptid von 223 Aminosäureresten, das durch Entfernen eines N-terminalen Hexapeptids aus an der Lys-lle-Peptidbindung gespaltem Trypsinogen entsteht. Die Sequenz der Aminosäuren wird durch 6 Sulfidbrücken vernetzt. Dieses ist die native Form von Trypsin (Beta-Trypsin). BETA-Trypsin kann autolysiert und am Lys-Ser-Rest gespalten werden, um Alpha-Trypsin zu erzeugen. Trypsin gehört zur Familie der Serinproteasen.
Disclaimer
Lösungen in 1 mM HCl können in Aliquoten eingefroren werden und sind bei -20°C für 1 Jahr haltbar. In Gegenwart von Ca2+ vermindert sich auch die Autolyse von Trypsin, sodass dieses in der Lösung erhalten bleibt. Trypsin behält auch den Großteil seiner Aktivität in 2,0 M Harnstoff, 2,0 M Guanidin-HCl oder 0,1 % (w/v) SDS.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T0303T1426T8003
description
Type XI, lyophilized powder, ≥6,000 BAEE units/mg protein
description
Type IX-S, lyophilized powder, 13,000-20,000 BAEE units/mg protein
description
TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein
description
Type I, ~10,000 BAEE units/mg protein
specific activity
≥6,000 BAEE units/mg protein
specific activity
13,000-20,000 BAEE units/mg protein
specific activity
≥10,000 BAEE units/mg protein
specific activity
~10,000 BAEE units/mg protein
biological source
bovine pancreas
biological source
-
biological source
bovine pancreas
biological source
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
solid
solubility
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
solubility
-
solubility
hydrochloric acid: soluble 1 mM
solubility
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
23.8 kDa
mol wt
23.8 kDa
mol wt
23.8 kDa
mol wt
23.8 kDa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin aus Rinderpankreas
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)