Fortfahren mit
T4049
Trypsin-EDTA-Lösung
0.25%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 2.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
Trypsin-EDTA solution
2 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Cocoonase, Tryptar, Tryptase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
Porcine
Concentration:
0.25%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
23.4 kDa
concentration
0.25%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
impurities
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-7.6
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Trypsin besteht aus einem einsträngigen Polypeptid aus 223 Aminosäureresten und entsteht durch Entfernung des N-terminalen Hexapeptids von Trypsinogen nach Spaltung einer Lys-Ile-Peptidbindung. Die Aminosäuresequenz ist durch 6 Disulfidbrücken vernetzt. Dies ist die native Form von Trypsin, Beta-Trypsin. Beta-Trypsin kann durch Autolyse am Lys-Ser-Rest aufgespalten und so in Alpha-Trypsin umgewandelt werden. Trypsin gehört zur Familie der Serinproteasen.
Application
Anwendungsgebiete von Trypsin-EDTA-Lösung:
  • Zum Ablösen von humanen Kolorektalkrebszellen HT29, die in RPMI 1640 mit 10 % fötalem Kälberserum kultiviert wurden, zur Bestimmung der relativen Zellhäufigkeit in hochkonzentrierten Proben.[1]
  • Zum Trypsinieren der transient transfizierten humanen Embryonierenzelllinie tcA-201.[2]
  • Zur enzymatischen Ablösung von am Gerüst haftenden Mausfibroblasten (Zelllinie L929) während der Zellkultur zum Beurteilen des Einflusses verschiedener modifizierter Behandlungen von Vliesgerüsten und Fasern aus Poly(L/D)lactid 96/4.[3]
  • Zum Dissoziieren von Zellen vom Kulturgefäß für die durchflusszytometrische Analyse.[3]
Geeignet zur Verwendung bei der Herstellung von Einzelzellsuspensionen für die Sequenzierung.
Dieses Produkt wird typischerweise zum Ablösen adhärenter Zellen von einer Kulturoberfläche eingesetzt. Die zum Ablösen von Zellen von ihrem Substrat erforderliche Trypsinkonzentration hängt in erster Linie vom Zelltyp und dem Alter der Kultur ab.
Biochem/physiol Actions
Trypsin spaltet Peptide auf der C-terminalen Seite von Lysin- und Argininresten. Die Hydrolyse dieser Reaktion wird verlangsamt, wenn sich auf einer der Seiten der Spaltstelle ein Säurerest befindet, und die Hydrolyse wird beendet, wenn sich auf der Carboxylseite der Spaltstelle ein Prolinrest befindet. Der optimale pH-Wert für die Trypsinaktivität liegt zwischen 7 und 9. Trypsin kann auch zur Spaltung von Ester- und Amidbindungen synthetischer Aminosäurederivate eingesetzt werden. EDTA wird Trypsinlösungen als Chelatbildner zugegeben, um Calcium- und Magnesiumionen zu neutralisieren, da diese die Peptidbindungen verdecken, auf die Trypsin wirkt. Durch Entfernung dieser Ionen wird die enzymatische Aktivität verstärkt.
Serinprotease-Inhibitoren wie DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF und Aprotinin hemmen Trypsin.
Preparation Note
Dieses Produkt enthält Phenolrot. Da der Versand auf Trockeneis erfolgt, kann sich in der Verpackung eine erhebliche Menge Kohlenstoffdioxid bilden. Dieses CO2 kann in die Lösung übergehen und den pH-Wert leicht senken, was anstelle eines rosigen Farbtons einen orangen Farbton zur Folge hat. Die orange Lösung ist ebenso zur Verwendung geeignet, alternativ kann der pH-Wert mit Natronlauge angepasst werden. Wenn Zellen über einen längeren Zeitraum mit zu hoher Trypsinkonzentration inkubiert werden, kann dies die Zellmembranen schädigen und zum Zelltod führen. Zum Auflösen bzw. Verdünnen von Trypsin sollte eine gepufferte Salzlösung ohne Ca2+ oder Mg2+ genutzt werden.
Other Notes
Trypsin-Lösung (2,5 g/l Trypsin vom Schwein und 0,2 g/l EDTA•4Na in Ausgeglichener Salzlösung nach Hanks mit Phenolrot, 1X, zellkulturgetestet)
Disclaimer
Dieses Produkt wird tiefgefroren bei einer Temperatur von -10 bis -40 °C gelagert. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T3924T4174T4299
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
Porcine
biological source
Porcine
biological source
Porcine
biological source
Porcine pancreas
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
concentration
0.25%
concentration
1 ×
concentration
10 ×
concentration
1 ×
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
23.4 kDa
mol wt
23.4 kDa
mol wt
23.4 kDa
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin-EDTA-Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. 해당 제품의 보관용기 재질 문의드립니다. 보관통 및 캡 재질
    1 answer
    1. This product is packaged in a 100 ml Polyethylene terephthalate square bottle with a sterile white high-density polyethylene cap.
      Helpful?
  2. What is the proper procedure for diluting to .1% Trypsin
    1 answer
    1. This product contains 0.25% trypsin in Hanks Balanced Salt Solution with phenol red and without Calcium or Magnesium. It may be diluted to 0.1% using HBSS products H6648, H2387, or similar.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Copenhagen, Denmark
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Trustworthy product
    This is a trustworthy and great product at a competitive price
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review