Merck
T2577
Sigma-Aldrich
Temozolomid
≥98% (HPLC), powder, DNA methylating agent
Synonym(e):
3,4-Dihydro-3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-8-carboxamid, 3-Methyl-4-oxo-8-imidazolo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazincarboxamid, 4-Methyl-5-oxo-2,3,4,6,8-pentazabicyclo[4.3.0]nona-2,7,9-trien-9-carboxamid, 8-Carbamoyl-3-methylimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-4(3H)-on, NSC 362856
Größe auswählen
25 MG
€ 143,00
100 MG
€ 404,00
€ 143,00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 143,00
100 MG
€ 404,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
€ 143,00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Temozolomid, ≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to light brown
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
H2O: insoluble
Ersteller
Schering Plough
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C(N)=O
InChI
1S/C6H6N6O2/c1-11-6(14)12-2-8-3(4(7)13)5(12)9-10-11/h2H,1H3,(H2,7,13)
InChIKey
BPEGJWRSRHCHSN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Temozolomid ist ein kleines lipophiles Alkylans.[1] Es interagiert kovalent mit der nukleophilen Mikroumgebung in der DNA (Guaninreste). Aufgrund dieser Eigenschaft gilt Temozolomid als zytotoxischer Wirkstoff. Der Wirkmechanismus von TMZ hängt von seiner Fähigkeit ab, DNA zu hydrolysieren, was zu einem DNA-Abbau und zur Zerstörung von Tumorzellen führt. Maligne Gliomzellen reagieren auf TMZ primär durch G2/M-Zellzyklusarrest oder in seltenen Fällen durch Apoptose.[1] Bei Temozolomid handelt es sich um ein DNA-Methylierungsmittel sowie ein die Arzneimittelresistenz modifizierendes Mittel mit Anti-Tumor- und anti-angiogenen Eigenschaften. Temozolomid löst eine G2/M-Hemmung und Apoptose durch Adduktion einer Methylgruppe an die O6-Position von Guanin in genomischer DNA und durch funktionelle Inaktivierung des DNA-Reparaturproteins O(6)-Alkylguanin-DNA-Alkyltransferase (AGT) im Pfad der Basen-Exzisionsreparatur (BER) aus.
Anwendung
Temozolomid wird zur Analyse von Mechanismen der Arzneimittelresistenz bei Glioblastom-Zelllinien verwendet. Temozolomid wird zur Induktion zytotoxischer Wirkungen auf Glioblastom-Zellen verwendet, um das Ergebnis der Inhibition von Proteindisulfid-Isomerase (PDI) zu untersuchen.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
Bei Temozolomid handelt es sich um ein DNA-Methylierungsmittel sowie ein die Arzneimittelresistenz modifizierendes Mittel mit Anti-Tumor- und anti-angiogenen Eigenschaften. Temozolomid löst eine G2/M-Hemmung und Apoptose durch Adduktion einer Methylgruppe an die O6-Position von Guanin in genomischer DNA und durch funktionelle Inaktivierung des DNA-Reparaturproteins O(6)-Alkylguanin-DNA-Alkyltransferase (AGT) im Pfad der Basen-Exzisionsreparatur (BER) aus.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Forschung im Bereich der Apoptose. Klicken Sie bitte hier, um weitere empfohlene Apoptoseprodukte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Diese Verbindung wurde von Schering Plough entwickelt. Um weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Angaben zur Herstellung
Temozolomid ist in DMSO bei einer Konzentration von mehr als 20 mg/ml löslich. Das Mittel ist wasserunlöslich.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Antonin Dréan et al.
Journal of neuro-oncology, 138(3), 479-486 (2018-03-10)
ATP-binding cassette transporters (ABC transporters) regulate traffic of multiple compounds, including chemotherapeutic agents, through biological membranes. They are expressed by multiple cell types and have been implicated in the drug resistance of some cancer cells. Despite significant research in ABC
Herwig M Strik et al.
Current neurology and neuroscience reports, 12(3), 286-293 (2012-03-23)
Even in modern times of high-precision brain surgery and irradiation, malignant gliomas belong to the deadliest types of cancer. Due to a marked primary and presumably also acquired resistance, the beneficial effects of cytotoxic chemotherapy are limited. Only one randomized
Mark R Gilbert et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(32), 4085-4091 (2013-10-09)
Radiotherapy with concomitant and adjuvant temozolomide is the standard of care for newly diagnosed glioblastoma (GBM). O(6)-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) methylation status may be an important determinant of treatment response. Dose-dense (DD) temozolomide results in prolonged depletion of MGMT in blood
Leon D Ortiz et al.
Clinics (Sao Paulo, Brazil), 67 Suppl 1, 119-123 (2012-05-25)
Temozolomide is an alkylating agent used in the treatment of gliomas and, more recently, aggressive pituitary adenomas and carcinomas. Temozolomide methylates DNA and, thereby, has antitumor effects. O6-methylguanine-DNA methyltransferase, a DNA repair enzyme, removes the alkylating adducts that are induced
Mark R Gilbert et al.
The New England journal of medicine, 370(8), 699-708 (2014-02-21)
Concurrent treatment with temozolomide and radiotherapy followed by maintenance temozolomide is the standard of care for patients with newly diagnosed glioblastoma. Bevacizumab, a humanized monoclonal antibody against vascular endothelial growth factor A, is currently approved for recurrent glioblastoma. Whether the
Artikel
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Is undissolved Temozolomide still stable if it was stored at RT for 3 days upon arrival?
    1 answer
    1. This product is stable at ambient temperatures for relatively short periods of time. The item is shipped at ambient temperature. A transit time of up to 2 weeks or a brief temperature excursion will not impact the quality of this material. Upon delivery, this product should be stored at refrigerated at 2 - 8°C.
      Helpful?
  2. How long is this stable for between 2-8 degrees celsius?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis.
      Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment.
      Full Product Dating Information may be reviewed at the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf
      Helpful?
  3. How long is Temozolomide stable for when dissolved as recommended, in DMSO at 10 mg/mL and storaged at 2-8C? Also, can the solution only be stored at 2-8C or can it be stored at -20C or -80C for long term storage
    1 answer
    1. Wherever possible, solutions should be prepared fresh and used on the same day. However, should stock solutions need to be prepared in advance, store in aliquots at -20°C for up to 1 month. Allow aliquots to equilibrate to room temperature prior to opening. The long term storage at other temperatures is not determined. However, the published reference below may prove helpful:
      Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/j.2055-2335.2012.tb00145.x
      Helpful?
  4. Is Temozolomide (Product No. T2577) an active drug or a prodrug?
    1 answer
    1. Temozolomide is considered a prodrug. It is hydrolyzed in vivo to MTIC (monomethyl triazeno imidazole carboxamide). See: Kim, H. et al., High-performance liquid chromatographic analysis and stability of anti-tumor agent temozolomide in human plasma. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 24(3), 461-468 (2001).
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. Do you have a reference for the analysis of Temozolomide (Product No. T2577) in serum?
    1 answer
    1. We have not confirmed the method in our labs here at Sigma, but see: Kim, H. et al., High-performance liquid chromatographic analysis and stability of anti-tumor agent temozolomide in human plasma. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 24(3), 461-468 (2001).