Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 169,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16ClN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.70
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
235-859-2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClCCN(N=O)C(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16ClN3O2/c10-6-7-13(12-15)9(14)11-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H,11,14)
InChI key
GQYIWUVLTXOXAJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antineoplastic agent with cellular DNA effects. Lomustine induces p53 expression in A2870 cells.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| assay ≥98% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lomustin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?