Wichtige Dokumente
T1783
Tobramycin -sulfat (Salz)
aminoglycoside antibiotic
Synonym(e):
Nebramycin Factor 6 sulfate
Biologische Quelle
Streptomyces tenebrarius
Form
powder
Wirksamkeit
634-739 μg per mg
Lagerbedingungen
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Hygroscopic.)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: soluble 50 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9.H2O4S/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18;1-5(2,3)4/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+;/m0./s1
InChIKey
ZEUUPKVZFKBXPW-TWDWGCDDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsweise: Bindet an die ribosomale Untereinheit 70S; hemmt die Translokation; bewirkt eine Fehlcodierung.
Aktivitätsspektrum: Gramnegative Bakterien. Nicht wirksam gegenüber Enterococci.
Verpackung
Vorsicht
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.