Fortfahren mit
T4014
Tobramycin
Aminoglycoside antibiotic
Synonym(e):
O-[3-Amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)]-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideoxy-α-D-ribohexopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamin, Nebramycin Faktor 6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 436,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H37N5O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
467.51
UNSPSC Code:
51281626
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-322-5
Beilstein/REAXYS Number:
1357507
MDL number:
€ 103,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Streptomyces tenebrarius
Quality Segment
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
concentration
≥900 μg/mg (anhydrous)
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
InChI key
NLVFBUXFDBBNBW-SNGYORCQSA-N
General description
Chemische Struktur: Aminoglycosid
Tobramycin ist ein Aminoglycosid und wirkt als ein Breitbandantibiotikum, das von Streptomyces tenebrarius produziert wird.[1] Tobramycin ist wirksam gegen gramnegative Bakterien, insbesondere gegen Pseudomonas-Arten.[2]
Application
Tobramycin kam in folgenden Anwendungen zum Einsatz:
  • Untersuchung der Wirkung von Tobramycin auf mit Bakteriophagen infizierte Biofilme[3]
  • Untersuchung der Wirkung von Antibiotika auf einen Pseudomonas-aeruginosa-Stamm[4]
  • als Vergleichsantibiotikum[5]
Biochem/physiol Actions
Tobramycin bindet irreversibel an eine von zwei Aminoglycosidbindungsstellen auf der 30S-Untereinheit der Ribosomen und hemmt dadurch die bakterielle Proteinsynthese. Tobramycin kann außerdem bakterielle Membranen durch Bindung an die 16S-rRNA (ribosomale RNA) destabilisieren. Es hemmt die Translokation und löst Fehlcodierung aus.[6]
Tobramycin wird zur Behandlung von Lungeninfektionen durch Pseudomonas aeruginosa verwendet und wird in Kombination mit anderen Antibiotika zur Behandlung von Harnwegsinfektionen, gynäkologischen Infektionen, Peritonitis, Endokarditis, Pneumonie, Sepsis, Atemwegsinfektionen, Osteomyelitis und anderen Weichteilinfektionen eingesetzt. Es kann auch zur Behandlung von Sinusinfektionen dienen.[7]
Tobramycin ist ein Aminoglykosid.
Wirkungsweise: Bindet an die 70S ribosomale Untereinheit; hemmt die Translokation; löst Fehlcodierung aus.
Wirkspektrum: gram-negative Bakterien. Nicht wirksam gegen Enterokokken
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP333T1500000Y0001210
Tobramycin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP333
Tobramycin
Tobramycin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1500000
Tobramycin
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
biological source
Streptomyces tenebrarius
biological source
-
biological source
-
biological source
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tobramycin
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What are the recommandations for the storage time and temperature of an aqueous solution of of Tobramycin please?
    1 answer
    1. The stability of this product in solution has not been determined. However, pharmaceutical preparations in the form of solutions or ointments appear to be fairly stable when refrigerated. See the link below for a publication that may be helpful:
      https://www.cjhp-online.ca/index.php/cjhp/article/view/659.