Fortfahren mit
17850
Ciprofloxacin
≥98% (HPLC)
Ciprofloxacin
Synonym(e):
1-Cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylsäure, Ciprobay
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,10
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18FN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.34
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3568352
€ 33,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
EPA 1694
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
environmental
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
InChI key
MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Ciprofloxacin ist ein Breitspektrum-Fluorchinolon-Antibiotikum der zweiten Generation mit umfassenden antimikrobiellen und pharmakokinetischen Eigenschaften, das häufig zur Bekämpfung bakterieller Infektionen eingesetzt wird. Seine chemische Bezeichnung lautet 1-Cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure.[1]
Chemische Struktur: Fluorchinolon
Application
Ciprofloxacin wird in der klinischen Praxis häufig gegen grampositive und gramnegative Bakterien und bei der Behandlung einer Vielzahl von Infektionen, einschließlich Infektionen der Haut, der Augen, der Harnwege, der unteren Atemwege, des Magen-Darm-Trakts usw. eingesetzt. Es kann auch mit verschiedenen antimikrobiellen Wirkstoffen zur Bekämpfung von bakteriellen Biofilmen sowie multiresistenten Mikroorganismen kombiniert werden. Seine Derivate wurden entwickelt, um neuartige antibakterielle Wirkstoffe mit verbesserter Wirksamkeit und unterschiedlichen antimikrobiellen Wirkungen zu synthetisieren, darunter antibakterielle, antimykotische, anti-HIV-, anti-Tumor- und anti-TB-Eigenschaften.[1]
Biochem/physiol Actions
Die Wirkmechanismen von Ciprofloxacin sind die Hemmung der bakteriellen DNA- Synthese durch Blockieren der Untereinheit A der DNA-Gyrase und die Beeinträchtigung der bakteriellen Zellwand.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
33434Y00001981134313
Ciprofloxacin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000198
Ciprofloxacin
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
-
application(s)
environmental
application(s)
agriculture
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... CYP1A2(1544), KCNH1(3756)
rat ... Gabra1(29705)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ciprofloxacin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
17850-25G-F04061835570331
17850-5G-F04061835517480
Questions
1–10 of 13 Questions  
  1. can we use analytical grade ciprofloxacin in patients
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. Unfortunately, there is not a pharmaceutical grade Ciprofloxacin product currently offered. Unless otherwise stated this product is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
      Helpful?
  2. is this the anhydrous form of ciprofloxacin?
    1 answer
    1. This product is not tested for moisture content.
      Helpful?
  3. Is Ciprofloxacin HCL available and is it USP grade?
    1 answer
    1. Product 17850 has a molecular formula of C17H18FN3O3. The form of the chemical being searched for would have a molecular formula of C17H18FN3O3.HCL,H2O. There is Ciprofloxacin HCL.H2O but only in very small quantities as a secondary pharmaceutical standard, with the catalog number PHR1044. Regarding the question about whether the products are USP grade, the answer is no. Both products are labeled as strictly for Research Use Only and, as such, are not suitable for human use.
      Helpful?
  4. Hi. Should I keep ciprofloxacin 17850-5g in refrigerator or -20? Thank you
    1 answer
    1. In the powder form, this product is to be stored at tightly closed at room temperature. Solutions prepared in 1% HCl at 1 mg/ml may be stored in frozen aliquots at -20 °C for up to 12 months.
      Helpful?
  5. What are the storage conditions of this product?
    1 answer
    1. This product is to be stored at room temperature.
      Helpful?
  6. 17850 Sigma-Aldrich Ciprofloxacin How much is the measured water content and active fraction of the above product?
    1 answer
    1. This product is not tested for moisture content or potency/activity. The minimum purity of this product is 98% by HPLC. A similar product, PHR1167, is tested for loss on drying, but not potency/activity. This product typically demonstrates a >99% purity as compared to the USP and EP standards. See the link below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sial/phr1167
      Helpful?
  7. If a stock solution of Cipro 17850 is solved in 0,1 HCl, at what temperature should it be stored and how long ist it stable?
    1 answer
    1. Unfortunately, stability studies have not been performed on this product. However, several papers have information on the solution stability of ciprofloxacin.
      (1) Stock solutions of ciprofloxacin in water at 200 mg/L, 100 mg/L, 40 mg/L, 20 mg/L and 4 mg/L can be stored at -20 °C for "at least 60 days.
      http://www.clinchem.org/cgi/reprint/31/5/684.pdf
      (2) Stock solutions of ciprofloxacin at 1 mg/mL in 1% HCl can be stored at -20 °C for at least 12 months.
      http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bmc.1523/full
      Helpful?
  8. Is ciprofloxacin 17850 soulable in water
    1 answer
    1. This product is soluble in DMSO (<1 mg/ml at 25° C), methanol, 0.1N hydrochloric acid (25 mg/ml), and ethanol (<1 mg/ml at 25° C). It is insoluble in water.
      Helpful?
  9. What is the solubility of Product 17850, Ciprofloxacin?
    1 answer
    1. 17850 is the free base of ciprofloxacin. It is soluble in 0.1N HCl at 25 mg/ml.  Ciprofloxacin is poorly soluble in DMSO. For HPLC, dissolve the sample material in a mixture ofAcetonitril/Phosphoric acid pH 2.4 by ultrasonification (5 mg/10 ml solvent).
      Helpful?
  10. Can Product 17850, Ciprofloxacin, be used to remove Mycoplasma contaminations?
    1 answer
    1. We have not tested the product for that application. However, there is a reference in Roche's Biochemica Newsletter Issue 1 from 1996 that describes using Ciprofloxacin in mycoplasma contamination.
      Helpful?
1–10 of 13 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review