Wichtige Dokumente
T0256
Trypsin-Inhibitor aus Rinderpankreas
Type I-P, essentially salt-free, lyophilized powder
Synonym(e):
BPTI
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine pancreas
Typ
Type I-P
Form
essentially salt-free, lyophilized powder
Mol-Gew.
~6500 Da (single-chain 58-amino acid peptide)
Aufgereinigt durch
crystallization
Methode(n)
inhibition assay: suitable
Löslichkeit
water: 10 g/L
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..