Merck
ROAPRO
Roche
Aprotinin
from bovine lung
Synonym(e):
Aprotinin, Pankreatischer Trypsin-Inhibitor, Trypsin-Inhibitor, pankreatisch (bpti), Trypsin-Kallikrein-Inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine lung
form
lyophilized
packaging
pkg of 10 mg (10236624001), pkg of 100 mg (11583794001), pkg of 50 mg (10981532001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
electrophoresis: suitable, tissue culture: suitable
pH range
3-10
solubility
water: soluble 10 mg/mL
absorption
0.84 at 280 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Trypsin-Inhibitor, pankreatisch, aus der Rinderlunge. Es ist als pankreatischer Trypsin-Inhibitor (BPTI) bekannt. Aprotinin, auch bekannt als pankreatischer Trypsin-Inhibitor und Trypsin-Kallikrein-Inhibitor, wird in Lunge, Milz, Leber und Bauchspeicheldrüse exprimiert. Es kommt außerdem in freier Form in Kälberserum vor.
Application
Aprotinin wird für den Schutz von Proteinen und Enzymen während der Isolation/Aufreinigung eingesetzt. Die Hemmung der Proteaseaktivität erhöht die Lebensdauer von Zellen in Zell- und Gewebekulturstudien.
  • Weitere Anwendungen: Aufreinigung von Urokinase, Trypsin und Chymotrypsin auf immobilisiertem Aprotinin
  • Quantifizierung der Kallikreinaktivität in Mischungen aus Esterasen und Proteasen
  • Kontrollierter Abbau von Substraten durch das Vermeiden von nichtspezifischer Proteolyse in klinisch-chemischen Tests
  • Aprotinin ist ein Modellprotein für Proteinfaltungsstudien
  • Molekülmassenmarker in SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese
Biochem/physiol Actions
Aprotinin hemmt Serinproteasen. Es hemmt Kallikrein, die Protease, die blutdrucksenkende Peptide wie Kallidin und Bradykinin freisetzt (menschliches Plasmakallikrein: Ki = 3 ×10-8 M bei pH-Wert 8,0, Schweinepankreaskallikrein: (Ki = 1 × 10-9 M bei pH-Wert 8,0), Trypsin (Ki = 2,8 × 10-11 M bei pH-Wert 7,8, Ki = 2,6 × 10-9 M bei pH-Wert 4,0, nicht-kompetitiv), Trypsinogen, Chymotrypsin (Ki = 9 × 10-9 M bei pH-Wert 8,0), bakterielles Fibrinolysin und Plasmin (Ki = 1 nM bei pH-Wert 7,3).
Cathepsin G, Akrosin, menschliche Leukozytenelastase und menschliche Uokinase werden schwach gehemmt. Faktor Xa, Thrombin, Subtilisin, Papain, Pepsin, Angiotensin-konvertierendes Enzym (ACE), Carboxypeptidase A und B, andere Metallproteasen und Thiolproteasen werden nicht gehemmt.
Preparation Note
Arbeitskonzentration: 0,06 bis 2 μg/ml (0,01–0,3 μM)
Arbeitslösung: Wasserlösliche (10 mg/ml) oder wässrige Pufferlösung (z. B. 0,1 M Tris, pH-Wert 8,0).
Hinweis: Um die Adsorption von Aprotinin auf negativ geladene Festphasen, z. B. Chromatographiegele, Ultrafiltrationsmembranen, zu vermeiden, sollte die NaCl-Konzentration oberhalb von 0,1 M liegen, oder es sollten während der Trennung andere geeignete Salze zu allen Puffern hinzugefügt werden.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Leicht wasserlösliche (10 mg/ml) oder wässrige Pufferlösung (z. B. Tris, 0,1 M, pH-Wert 8,0). Eine auf pH-Wert 7 bis 8 angepasste Lösung ist bei 2 bis 8 °C etwa 1 Woche haltbar.
Aliquoten, die bei -15 bis -25 °C gelagert werden, sind etwa 6 Monate lang stabil.
Hinweis: Wiederholtes Einfrieren und Auftauen sowie das Aussetzen gegenüber stark alkalischen Lösungen ist zu vermeiden (inaktiv bei pH-Wert > 12,8).
Other Notes
Eine Inhibitoreinheit (IU) ist als die Menge eines Aproteins definiert, welche 1 U Trypsin in < 10 Minuten bei einem pH-Wert von 6 vollständig hemmt.. (Trypsinaktivität bestimmt bei +25 °C, pH-Wert 8,0, BAEE als Substrat.)
Eine Inhibitoreinheit (IU) (+25 °C, BAEE als Substrat) entspricht etwa 2,8 Inhibitoreinheiten (+25 °C, Chromozym TRY als Substrat).
Eine Inhibitoreinheit (IU) (+25 °C, BAEE als Substrat) entspricht etwa 26 Kallikrein-Inhibitoreinheiten (KIU) (+25 °C).
Eine Inhibitoreinheit (IU) (+25 °C, BAEE als Substrat) entspricht etwa 0,067 Inhibitoreinheiten (+25 °C, Bz-D,L-Arg-4-Na als Substrat, Trypsinbestimmung bei pH-Wert 7,8).
Eine Kallikrein-Inhibtoreinheit = 0,17 μg kristallines Aprotinin.
Monomeres Peptid aus 58 Aminosäuren, das von drei Disulfidbindungen in Konformation gehalten wird.
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kamlesh Shroff et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(3), 1858-1865 (2011-12-14)
In recent years, a variety of biomimetic constructs have emerged which mimic the bioactive sequences found in the natural extracellular matrix (ECM) proteins such as fibronectin (FN) that promote cell adhesion as well as proliferation on artificially functionalized interfaces. Much
[EXPERIMENTS ON THE ISOLATION OF THE KALLIKREIN INACTIVATOR. V. THE ISOLATION OF A KALLIKREIN INACTIVATOR FROM THE BOVINE LUNG AND ITS IDENTIFICATION WITH THE INHIBITOR FROM THE BOVINE PAROTID GLAND].
H KRAUT et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 338, 231-237 (1964-01-01)
Glucose Starvation Increases V-ATPase Assembly and Activity in Mammalian Cells through AMP
Kinase and Phosphatidylinositide 3-Kinase/Akt Signaling
Christina M. McGuire and Michael Forgac
The Journal of Biological Chemistry (2018)
H Fritz et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 360(3), 437-444 (1979-03-01)
Using the indirect immunofluorescence technique, the basic kallikrein-trypsin inhibitor of bovine organs, Trasylol, could be localized in tissue mast cells of bovine lung, liver, pancreas and parotid gland. Identification of cells exhibiting specific fluorescence as tissue mast cells was achieved
Selecting protein N-terminal peptides by combined
fractional diagonal chromatography
An S, et al.
Nature Protocols (2011)
Artikel
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.