Merck
SRE0049
Sigma-Aldrich
Lipase aus Schweinepankreas
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥20,000 units/mg protein, lyophilized powder
Synonym(e):
Triacylglycerol-acylhydrolase, Triacylglycerol-lipase
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥20,000 units/mg protein
Zusammensetzung
Protein, 40-70% biuret
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChIKey
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Anwendung
Lipasen werden in der Industrie zum Auflösen von chiralen Verbindungen und zur Umesterung bei der Herstellung von Biodiesel verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Lipasen katalysieren die Hydrolyse von Estern in wässrigen Lösungen und die Synthese von Estern in nicht wässrigen Lösungen. Darüber hinaus produzieren sie Hydroxyl- und Carboxylgruppen durch die Hydrolyse von Esterverbindungen in Poly(ethylenterephthalat).
Lipasen katalysieren die Hydrolyse von Triacylglycerinen zu Glycerin und freien Fettsäuren.
Lipase is a hydrolytic enzyme produced by various tissues. This enzyme catalyzes the hydrolysis of triacylglycerols to yield glycerol and free fatty acids, which is a rate-limiting for the exclusion of lipoprotein triglycerides from the circulation. It is associated with certain metabolic diseases, including obesity and familial combined hyperlipidemia.
Einheitendefinition
One unit will hydrolyze 1.0 microequivalent of fatty acid from a triglyceride in 1 hr at pH 7.7 at 37 °C using olive oil.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
8th International Symposium on Atherosclerosis., 265-267 (1989)
Lipoprotein lipase.
Eckel R H
The New England Journal of Medicine, 320(16), 1060-1068 (1989)