Fortfahren mit
L8525
Lipase aus Candida rugosa
lyophilized powder, ≥40,000 units/mg protein
Synonym(e):
Lipase AY 30 Amano, Triacylglycerol-acylhydrolase, Triacylglycerol-lipase
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 211,00
5000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 521,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-619-9
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥40,000 units/mg protein
Biological source:
fungus (Candida rugosa)
€ 211,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
fungus (Candida rugosa)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥40,000 units/mg protein
composition
Protein, ≥4.0%
foreign activity
α-amylase ≤0.05 unit/mg solid, protease ≤0.001 units/mg solid
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
General description
Microbes of plant and animal basis mainly produce lipase enzyme. It can also be produced by marine organisms.
Application
Lipase from C. rugosa is used to catalyze the synthesis of flavor esters such as pentyl propanoate and butyl butanoate used in food enhancement.
Lipase from Candida rugosa has been used:
  • in the hydrolysis of loaded polycaprolactone–20% tricalcium phosphate (PCL–TCP) composites
  • in adsorption of proteins in emulsan/alginate beads and in enzyme assays
  • to catalyse methanolysis and hydrolysis reactions
Lipasen werden in der Industrie zum Auflösen von chiralen Verbindungen und zur Umesterung bei der Herstellung von Biodiesel verwendet.
Lipase from Candida rugosa has been used in a study to assess the influence of phase segregation on enzyme hydrolytic activity. [1]
Biochem/physiol Actions
Lipases are used in detergent, food, leather, pharmaceutical and diary industries. It has several characteristics like substrate specificity, stereospecificity and regioselectivity. It also participates in various bioconversion reactions like, hydrolysis, esterification, acidolysis and aminolysis.
Tri-, Di- und Monoglyceride werden hydrolysiert (in abnehmender Reihenfolge der Rate).
Tri-, Di- und Monoglyceride werden hydrolysiert (in abnehmender Reihenfolge der Rate).
Lipasen katalysieren die Hydrolyse von Triacylglycerinen zu Glycerin und freien Fettsäuren.
Analysis Note
Protein determined by biuret.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 microequivalent of fatty acid from a triglyceride in 1 hr at pH 7.2 at 37 °C using olive oil (30 minute incubation).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
623026228562305
specific activity
≥40,000 units/mg protein
specific activity
15-25 U/mg
specific activity
~50 U/mg
specific activity
~10 U/mg
biological source
fungus (Candida rugosa)
biological source
fungus (Candida rugosa)
biological source
-
biological source
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid, powder (fine)
form
powder
form
powder (fine)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
foreign activity
α-amylase ≤0.05 unit/mg solid, protease ≤0.001 units/mg solid
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
composition
Protein, ≥4.0%
composition
-
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipase aus Candida rugosa
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the solubility of Product L8525, Lipase from Candida rugosa?
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. For activity testing purposes, it is solubilized at 500 - 1000 units per mL in cold deionized water.
      A similar product, L3294, Lipase from Thermus flavus, may be dissolved in 50 mM Tris-HCl, pH 8.0.
      Note that this may yield a slightly hazy solution. The solution is expected to be stable for at least one month at 2–8 °C. This information may also be applied to L8525, Lipase from Candida rugosa.